OH30467747
Ohaus® Compass Energy Efficient Portable Balance
Model CX2200P, weighing capacity 2200 g, resolution: 1 g, AC/DC input 120 V
Sinonimo/i:
laboratory balance, movable balance, transportable balance, travel balance, weighing balance
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
metal weighing plate
Caratteristiche
CE compliant
CSA approved
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ohaus® 30467747
Capacità di pesata
2200 g, resolution: 1 g
weighing pan W × L
14.2 cm × 12.8 cm
Batteria
alkaline, 1000 hr life
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi