Documenti
O9875
Sigma-Aldrich
Oleyl acetate
≥97% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H38O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
310.51
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
Saggio
≥97% (GC)
Forma fisica
liquid
Gruppo funzionale
ester
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C20H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-20(2)21/h10-11H,3-9,12-19H2,1-2H3/b11-10-
GYGAZRPDUOHMAF-KHPPLWFESA-N
Confezionamento
Sealed ampule.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Carmen Quero et al.
PloS one, 12(2), e0171166-e0171166 (2017-02-09)
Castniid moths (Lepidoptera: Castniidae) display a butterfly-like reproductive behavior, i.e., they use visual stimuli for mate location and females have apparently lost their pheromone glands in an evolutionary context. In this paper we report for the first time the identification