O7628
Eupergit® C
~150 μm (macroporous particles)
Sinonimo/i:
Copolymer of methacrylamide, N,N′-methylen-bis(acrylamide) and a monomer carrying oxirane groups, Epoxide polymer-bound, Oxirane acrylic beads
About This Item
Prodotti consigliati
Grado di funzionalizzazione
~800 μmol per g
Braccio spaziatore
3 atoms (when ligands are coupled through the free oxirane groups. Linkage is electroneutral.)
Dimensione particelle
~150 μm (macroporous particles)
Temperatura di conservazione
−20°C
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?