Key Documents
O0875
Sigma-Aldrich
Butyl oleate
~75%
Sinonimo/i:
Oleic acid butyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H42O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.57
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
Saggio
~75%
Densità
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCCC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Yan Mou et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(11), 20320-20333 (2015-11-17)
The endophytic fungus Berkleasmium sp. Dzf12, isolated from Dioscorea zingiberensis, was found to produce palmarumycins C12 and C13 which possess a great variety of biological activities. Seven biocompatible water-immiscible organic solvents including n-dodecane, n-hexadecane, 1-hexadecene, liquid paraffin, dibutyl phthalate, butyl