N9161
Notch-2/Fc Chimera from rat
recombinant, expressed in NSO cells, ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder
About This Item
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in NSO cells
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
PM
105-115 kDa by SDS-PAGE (reducing)
calculated mol wt 76.5 kDa
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso UniProt
applicazioni
cell analysis
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
rat ... Notch2(29492)
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articoli
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.