Key Documents
N7125
Sigma-Aldrich
1-Naphthyl phosphate potassium salt
powder, >98% (NaOH, titration)
Sinonimo/i:
α-Naphthyl acid phosphate monopotassium salt
About This Item
Formula condensata:
C10H8O4PK
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
product name
1-Naphthyl phosphate potassium salt, powder
Saggio
>98% (NaOH, titration)
Forma fisica
powder
Colore
white to faint yellow
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[K].OP(O)(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9O4P.K.H/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;;/h1-7H,(H2,11,12,13);;
AJEYDRMDDMSWCS-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Non-specific phosphatase inhibitor. Inhibits acid, alkaline and protein phosphatases.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3