N3663
Anti-NeuroD1 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-BHF-1, Anti-NDF1, Anti-Neurogenic differentiation factor1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~45 kDa (doublet bands)
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells expressing human NeuroD1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NEUROD1(4760)
mouse ... Neurod1(18012)
rat ... Neurod1(29458)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol