Documenti
M9515
Sigma-Aldrich
N-Methyl-L-phenylalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CN[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3