Documenti fondamentali
M8690
Sigma-Aldrich
Methyl pristanate
≥99% (GC), liquid
Sinonimo/i:
Methyl 2,6,10,14-Tetramethylpentadecanoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H40O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.53
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COC(=O)C(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Azioni biochim/fisiol
Methyl branched fatty acid intermediate of pristanic acid, which is involved in peroxisomal disorders.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)