Key Documents
M4039
Sigma-Aldrich
Methyl 11-methyltridecanoate
Sinonimo/i:
11-Methyltridecanoic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H30O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC(C)CCCCCCCCCC(=O)OC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3