Key Documents
M3914
Sigma-Aldrich
11-Methyltridecanoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H28O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC(C)CCCCCCCCCC(O)=O
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3