Documenti fondamentali
L5164
Sigma-Aldrich
Laser Tough-Tags
L × W 1 5/8 in. × 5/8 in.
Sinonimo/i:
solvent resistant labels, temperature resistant labels
Scegli un formato
1 PKG
81,70 €
81,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
81,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
81,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polyester
white
Confezionamento
pack of 1,600 ea (64 labels per sheet)
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech LTTI-2000
tecniche
PCR: suitable
Lungh. × largh.
1 5/8 in. × 5/8 in.
Descrizione generale
Tough-Tags are chemically inert labels that strongly adhere to microtubes, test tubes, storage boxes and other microscope slides. They are temperature resistant from 121°C to –40°C and withstand autoclaving, boiling water baths, freezer temperatures, organic solvents and caustic agents. For best adhesion it is recommended that siliconized surfaces be avoided.Tough-Tags are perfect for accurately identifying important samples stored in tubes, microplates or boxes that will be autoclaved or stored in moderate freezer temperatures.
Applicazioni
General purpose
Note legali
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)