J2455
JNK1, active, GST tagged from mouse
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
JNK, JNK1A1, JNK21B1/2, PRKM8, SAPK1
About This Item
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PRECISIO® Kinase
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
92-124 nmol/min·mg
PM
~71 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
mouse ... Mapk8(26419)
Azioni biochim/fisiol
WGK 1