Documenti fondamentali
I2523
Sigma-Aldrich
D-myo-Inositol 1-monophosphate bis(cyclohexylammonium) salt
from soybean L-α-phosphatidylinositol, ≥93%, lyophilized powder
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13O9P · 2C6H13N
Peso molecolare:
458.48
Beilstein:
3923085
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
Origine biologica
soybean (L-α-phosphatidylinositol)
Saggio
≥93%
Stato
lyophilized powder
Impurezze
inositol 2-monophosphate, trace
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC1CCCCC1.O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C6H13N.C6H13O9P/c7-6-4-2-1-3-5-6;7-1-2(8)4(10)6(5(11)3(1)9)15-16(12,13)14/h6H,1-5,7H2;1-11H,(H2,12,13,14)/t;1-,2-,3+,4-,5-,6-/m.1/s1
CIDVDWGHBSYGCB-QNNMCHRWSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)