I2259
myo-Inositol hexanicotinate
Sinonimo/i:
myo-Inositol hexa-3-pyridinecarboxylate, Inositol niacinate
About This Item
Punto di fusione
254-256 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(O[C@H]1[C@@H](OC(=O)c2cccnc2)[C@H](OC(=O)c3cccnc3)[C@@H](OC(=O)c4cccnc4)[C@H](OC(=O)c5cccnc5)[C@H]1OC(=O)c6cccnc6)c7cccnc7
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2