I0274
myo-Inositol Monophosphatase from bovine brain
lyophilized powder, 5-20 units/mg protein
Sinonimo/i:
myo-Inositol monophosphate phosphohydrolase
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
5-20 units/mg protein
Composizione
Protein, ~0.5% Bradford
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Definizione di unità
WGK 3