H1754
DL-β-Hydroxyphenethylamine
Sinonimo/i:
2-Amino-1-phenylethanol, α-(Aminomethyl)benzyl alcohol, DL-β-Hydroxyphenethylamine, Phenylethanolamine
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. eboll.
160 °C/17 mmHg (lit.)
Punto di fusione
56-58 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
NCC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2
ULSIYEODSMZIPX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sostituito da
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3