Documenti fondamentali
G9375
Sigma-Aldrich
L-Glutamine t-butyl ester hydrochloride
crystalline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H18N2O3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Saggio
≥98%
Stato
crystalline
Colore
white
applicazioni
cell analysis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.CC(C)(C)OC(=O)C(N)CCC(N)=O
InChI
1S/C9H18N2O3.ClH/c1-9(2,3)14-8(13)6(10)4-5-7(11)12;/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H2,11,12);1H
ZEPNUNKDKQACNC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
L-Glutamine t-butyl ester a C-terminally blocked α amino acid that may be useful in studies of glutamine transport.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)