G8148
Gly-Arg-p-nitroanilide dihydrochloride
unokinase and plasmin substrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.NCC(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C14H21N7O4.ClH/c15-8-12(22)20-11(2-1-7-18-14(16)17)13(23)19-9-3-5-10(6-4-9)21(24)25;/h3-6,11H,1-2,7-8,15H2,(H,19,23)(H,20,22)(H4,16,17,18);1H
MGFMNXNZZCRYAQ-UHFFFAOYSA-N
Substrati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3