G6767
Goat Serum Donor Herd
USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
caprine sera, caprine serum, goat sera
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Sterilità
sterile-filtered
Composizione
hemoglobin, ≤30 mg/dL
Origine
USA origin
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤20 EU/mL endotoxin
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- immunocytostaining
- immunofluorescence staining
- immunohistochemistry
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.