G0501
β-Glucuronidase from bovine liver
Type B-10, ~10,000 units/mg solid
Sinonimo/i:
β-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine liver
Tipo
Type B-10
Forma fisica
solid
Attività specifica
~10,000 units/mg solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Substrato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3