F4757
D-Fructose 1,6-bisphosphate sodium salt hydrate
≥70%
Sinonimo/i:
D(+)Fructofuranose 1,6-diphosphate, Harden-Young ester, Hexose diphosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥70%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@H](O)[C@@](O)(COP([O-])([O-])=O)O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3