Key Documents
F0892
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-4-deoxy-D-glucose
Sinonimo/i:
4-Deoxy-4-fluoro-D-glucose
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11FO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.15
Codice UNSPSC:
12352200