EMU219931
MISSION® esiRNA
targeting mouse DUSP26
About This Item
Forma fisica
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
AGTGCCCCCCCCCAAACAAAGGACCACTGCCCTGAAGTACGTGAGCAGTGGGGATGTCAGGGTTGCAGACACATAGATGTGAAGGAAGGTGGTACAGGTTGCAGAAAGCAACATTAGAGTCGGTCGGTCAGTGATGGAGTGGTGTGAAAGCCACCAATGCAGAGGGAGCAGGTTGTAGGTTATAGCTGTGCAACTCCAGGAAGAGGGAGGTGTGTGAGGACTGACATGACACCCTACGGGAGCTGCTCAGGGTCAAATAACTTGGAGTCTTTTAGGTGGTCATAGTCTCACTGAAAACCATGCGTCTGGAGTTAAAA
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... DUSP26(66959)
Descrizione generale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
WGK 1