EMU059081
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ppil3
About This Item
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Nome Commerciale
MISSION®
Forma fisica
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
GAGGAGGTAGCAGCATCTGGGCCAAAAAGTTTGAGGATGAATACAGTGAATATCTGAAGCACAATGTTCGAGGTGTTGTATCTATGGCTAATAATGGCCCAAATACCAATGGATCTCAGTTCTTCATCACCTATGGCAAGCAGCCACACTTGGACATGAAATATACAGTGTTTGGAAAGGTAATAGATGGTCTGGAGACTTTGGATGAGTTGGAGAAGTTACCAGTAAATGAGAAGACATACAGACCTCTTAATGATGTACACATTAAGGACATAACTATTCATGCCAACCCATTTGCTCAGTAGCTGTCATGGACCTGGACAGATACTTGGTGAACACTTCACTGGAACACGCCCATTGTGGTTTAACCAGTTCTCCTTCTCCTGGTGTTTGCAGGAAT
N° accesso Ensembl | topo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... PPIL3(70225) , Ppil3(70225)