Documenti fondamentali
EHU013891
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PIR
Scegli un formato
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Stato
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
GGATGGTGTGACAGTTGCTGTCATTTCTGGAGAAGCCCTGGGAATAAAGTCCAAGGTTTACACTCGCACACCAACCTTATATTTGGACTTCAAATTGGACCCAGGAGCCAAACATTCCCAACCTATCCCTAAAGGGTGGACAAGCTTCATTTACACGATATCTGGAGATGTGTATATTGGGCCCGATGATGCACAACAAAAAATAGAACCTCATCACACAGCAGTGCTTGGAGAAGGTGACAGTGTCCAGGTGGAGAACAAGGATCCCAAGAGAAGCCACTTTGTCTTAATTGCTGGGGAGCCATTAAGAGAACCAGTTATCCAACATGGTCCATTTGTGATGAACACCAATGAAGAGATTTCTCAAGCTATTCTTGATTTCAGAAACGCAAAAAATGGGTTTGAAAGGGCCAAAACCTGGAAATCAAAGATTGGGAACTAGTGGAAAGCGGAAGAGCAGGTCTTGATGTGTCCTAGAATTTTGCCATTTCTGAGATTGAGCCATTGAAGGCAT
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Descrizione generale
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Note legali
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nanjun Hu et al.
Biochemical and biophysical research communications, 536, 100-106 (2020-12-30)
In regulated cell death, genetically encoded molecular machinery destroys cells. This process is not only essential for organ development and homeostasis, but also leads to pathological diseases. One form of regulated cell death is ferroptosis, which is an iron-dependent oxidative