E0904
pBICEP-CMV™-2 Expression Vector
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Prodotti consigliati
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
For stable, cytoplasmic expression of N-terminal Met-3xFLAG™ fusion proteins from bicistronic mRNA. Stable expression is accomplished by neomycin selection (G 418 sulfate). Supplied with a pBICEP-CMV-2-lacZ Control Vector.
Altre note
Browse additional application references in our FLAG® Literature portal.
Note legali
3xFLAG is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pBICEP-CMV is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)