Key Documents
D9636
Sigma-Aldrich
10-(2′,4′-Dinitrophenylazo)-9-phenanthrol
Sinonimo/i:
DNAF
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H12N4O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
388.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Forma fisica
powder
Solubilità
methylene chloride: 1 mg/mL
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2N(=O)=O)N(=O)=O)c3ccccc3c4ccccc14
InChI
1S/C20H12N4O5/c25-20-16-8-4-2-6-14(16)13-5-1-3-7-15(13)19(20)22-21-17-10-9-12(23(26)27)11-18(17)24(28)29/h1-11,25H/b22-21+
WIWQKZWDFCJGQY-QURGRASLSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3