D2947
Diffinity RapidTip®2
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
for PCR Purification with Polymerase Removal
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Single step
- Recovers 90% of high quality dsDNA
- Removes polymerase from PCR reactions and cloning
- Optimized for 50 μL reaction
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs