Key Documents
CLS354631
Corning® BioCoat Fibronectin Culture Slide
capacity 8 well
Sinonimo/i:
slides, chambers
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
Confezionamento
pkg of 12 (3 packs )
Produttore/marchio commerciale
Corning 354631
Capacità
8 well
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Cell culture
Note legali
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3