LB541
98062326, human blood, Lymphoblastoid
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
LB541, 98062326
Origine biologica
human blood
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Lymphoblastoid
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human lymphoblastoid, Ataxia telangiectasia variant, EBV-transformed
Descrizione della linea cellulare
Established by EBV transformation of mononuclear cells from the peripheral blood of a 13 year old female with Ataxia telangiectasia variant.
Applicazioni
Toxicity studies, DNA repair deficiencies analysis
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 4mM Glutamine + 200 μg/ml Sodium Pyruvate (NaPy) + 15% Heat Inactivated (HI-FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9 x 100,000 cells/ml, dilute every 1-2 days to 3 x 100,000 cells/ml; 5% CO2, 37°C. Cells form floating aggregates.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)