IMR-90 Cell Line human
85020204, human lung (fetal), Fibroblast
Sinonimo/i:
I90 Cells, IMR90 Cells, Institute for Medical Research-90 Cells
About This Item
Prodotti consigliati
product name
IMR-90 Cell Line human, 85020204
Origine biologica
human lung (fetal)
Descrizione
Human Caucasian fetal lung fibroblast
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 46, diploid
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Profilo DNA
CSF1PO: 11,13
D13S317: 11,13
D16S539: 10,13
D5S818: 12,13
D7S820: 9,12
THO1: 8,9.3
TPOX: 8,9
vWA: 16,19
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture