Documenti fondamentali
WERI
6070602, human eye, Grape like clusters of round cells
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
WERI, 06070602
Origine biologica
human eye
Modalità di accrescimento
Semi-adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Grape like clusters of round cells
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Retinoblastoma
Descrizione della linea cellulare
Human retinoblastoma cell line derived from a female Caucasian. The cells are semi-adherent, some neuronal differentiation can occur when subculturing. Tumourigenic in rabbits.
Terreno di coltura
Iscove′s Modified DMEM + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS) + 10ug/ml Insulin + 55uM 2-Mercaptoethanol
Mantenimento delle subcolture
Split subconfluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-3 x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Saturation density: 2 x 1000,000 cells/ml. Cells are semi-adherent. Scrape cells from surface; do not use trypsin.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)