Documenti
C1878
Sigma-Aldrich
N-Chloroacetyl-L-tyrosine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H12ClNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.67
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)CCl