Vai a
B7272
4-Bromo-calcium Ionophore A23187
apoptosis inhibitor, powder
Sinonimo/i:
4-Bromo-A23187, 4-Bromo-calcimycin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
289,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H36BrN3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
602.52
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
289,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
4-Bromo-calcium Ionophore A23187, powder
form
powder
Quality Segment
color
yellow
solubility
ethanol: 20 mg/mL, DMSO: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CNc1c(Br)cc2oc(C[C@H]3O[C@@]4(CC[C@H]3C)O[C@@H]([C@H](C)C[C@H]4C)[C@H](C)C(=O)c5ccc[nH]5)nc2c1C(O)=O
InChI
1S/C29H36BrN3O6/c1-14-8-9-29(16(3)11-15(2)27(39-29)17(4)26(34)19-7-6-10-32-19)38-20(14)13-22-33-25-21(37-22)12-18(30)24(31-5)23(25)28(35)36/h6-7,10,12,14-17,20,27,31-32H,8-9,11,13H2,1-5H3,(H,35,36)/t14-,15-,16-,17-,20-,27+,29+/m1/s1
InChI key
LDXQFZZGVTWFCF-FHYGWRBKSA-N
Application
4-Bromo-calcium Ionophore A23187 has been used for the activation of Ca2+/calmodulin kinase II (CaMKII) in HeLa cell line. It has also been used as a calcium mobilizer to investigate its effect on superoxide dismutase 1 (SOD1) aggregates in VSC 4.1 cells.
Nonfluorescent Ca2+ ionophore that can be used to calibrate the quantitation of cytoplasmic free Ca2+ with fluorescent probes.
Biochem/physiol Actions
4-Bromo-calcium Ionophore A23187 is a modulator of apoptosis. It inhibits apoptosis in a concentration dependent manner in neutrophils which are aging in vitro and increases the intracellular Ca2+ levels.
Other Notes
Analog of calcium ionophore A23187
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
100107C9275C7522
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
ethanol: 20 mg/mL, DMSO: soluble
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
ethanol: 5 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
color
yellow
color
yellow
color
yellow
color
white to light yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Bromo-calcium Ionophore A23187
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
B7272-1MG04061833441671
Domande
  1. Hi, I purchased Brom A 23187 B7272, $300 CAS# 76455-48-6. It says ethanol: 20mg/ml and storage temp: 2-8C. Is it correct? How long is it stable at 2-8C? Can I keep the 2-4 mM ethanol solution at -20C? And how long? Shinako
    1 risposta
    1. This product is stored at 2-8°C in the powder form. This item is quite stable in the original sealed vial and is assigned a retest date of 5 years from the date of quality release. The material may be reconstituted in DMSO or Ethanol at 20 mg/mL. Stock solutions may be stored in aliquots, protected from light, for up to 3 months at -20°.