B5182
7-Benzyloxyquinoline
≥99% (HPLC), solid
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C(Oc1ccc2cccnc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C16H13NO/c1-2-5-13(6-3-1)12-18-15-9-8-14-7-4-10-17-16(14)11-15/h1-11H,12H2
SIDLHXXVIBTSJZ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3