AV34382
Anti-NFKBIB antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor, β
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
38 kDa
Reattività contro le specie
rabbit, mouse, human, rat, guinea pig
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... NFKBIB(4793)
Descrizione generale
Rabbit Anti-NFKBIB antibody recognizes human, mouse, rat, canine, and bovine NFKBIB.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3