AV31476
Anti-CDX2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Caudal type homeobox transcription factor 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
34 kDa
Reattività contro le specie
human, bovine, rabbit, mouse, rat, guinea pig, dog
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDX2(1045)
Descrizione generale
Rabbit Anti-CDX2 antibody recognizes canine, chicken, human, mouse, rat, and pig CDX2.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3