AMAB91837
Anti-SLC18A2 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL12531, purified by using Protein A, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
SVAT,SVMT,VMAT2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CL12531, monoclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:5000-1:10000
Isotipo
IgG2b
N° accesso Ensembl | uomo
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... SLC18A2(6571)
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
WGK 1