Documenti fondamentali
AG25
Sigma-Aldrich
Silver Stain Kit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
impiego
 kit sufficient for 25 standard gels staining (16.5 × 19 cm)
 kit sufficient for 75 mini-gels (10 × 10 cm)
Confezionamento
Kit also includes laminated card with stock solution and staining protocol.
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • Silver concentrate 50 mL
  • Developer I concentrate 800 mL
  • Developer II concentrate 5 mL
  • Reducer A concentrate 75 mL
  • Reducer B concentrate 110 mL
  • Reducer C concentrate 25 mL
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)