Merck
A6007
Apotryptophanase from Escherichia coli
soluble powder, 75-150 units/mg solid
Sinonimo/i:
Tryptophanase from Escherichia coli, L-Tryptophan indole-lyase (deaminating)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numero CE:
MDL number:
Specific activity:
75-150 units/mg solid
Biological source:
Escherichia coli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
Escherichia coli
Quality Segment
form
soluble powder
specific activity
75-150 units/mg solid
storage temp.
−20°C
Application
Apotryptophanase is used for the quantitative determination of pyridoxal-phosphate. Apotryptophanase, from Sigma, has been used to study pregnancy-associated PLP deficiency and vitamin B-6 deficiency .
Biochem/physiol Actions
Apotryptophanase hydrolizes tryptophan and is capable of catalyzing α,β-elimination reactions with a number of substituted amino acids, including S-methyl-, S-ethyl- and S-benzyl- L-cysteine. DTNB inactivates tryptophanase .
Other Notes
One unit releases one μg of indole from L-tryptophan in 10 min at pH 8.3 at 37 °C in the presence of 0.04 mM pyridoxal-5′--phosphate.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)