Vai a
73645
Acido trifluoroacetico
≥99.5%
Sinonimo/i:
TFA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CF3COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.02
EC Number:
200-929-3
UNSPSC Code:
12190000
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
742035
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor density
3.9 (vs air)
vapor pressure
97.5 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5% (T), ≥99.5%
impurities
≤0.05% water
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
density
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
suitability
in accordance for sequence analysis test
SMILES string
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acido trifluoroacetico
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)