Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 161,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)6CH2(OCH2CH2)nOH
Numero CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
161,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
liquid
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.452
SMILES string
O(CCO)CCCCCCCC
InChI
1S/C10H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-9-12-10-8-11/h11H,2-10H2,1H3
InChI key
ZQCIMPBZCZUDJM-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form paste, viscous liquid (clear) | form - | form chunks, powder or crystals |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.452 | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 2
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Jesper E Mogensen et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 14(11), 2814-2827 (2005-10-04)
The adhesin involved in diffuse adherence (AIDA) is an autotransporter protein that confers the diffuse adherence phenotype to certain diarrheagenic Escherichia coli strains. It consists of a 49 amino acid signal peptide, a 797 amino acid passenger domain, and a
Purification and partial characterization of the OmpA family of proteins of Pasteurella haemolytica.
P J Mahasreshti et al.
Infection and immunity, 65(1), 211-218 (1997-01-01)
This study was conducted to partially characterize and identify the purity of two major outer membrane proteins (OMPs) (with molecular weights of 32,000 and 35,000 [32K and 35K, respectively]) of Pasteurella haemolytica. The 35K and 32K major OMPs, designated Pasteurella
Stéphane Abel et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1863(2), 183504-183504 (2020-11-07)
Successful crystallization of membrane proteins in detergent micelles depends on key factors such as conformational stability of the protein in micellar assemblies, the protein-detergent complex (PDC) monodispersity and favorable protein crystal contacts by suitable shielding of the protein hydrophobic surface
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 40530-5G | 04061831987256 |