Vai a
3872
Fast Garnet GBC Base Solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
198,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116124
MDL number:
198,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
7.0 mg/mL
pH
<1.0
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccccc1\N=N\c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H15N3/c1-10-5-3-4-6-14(10)17-16-12-7-8-13(15)11(2)9-12/h3-9H,15H2,1-2H3/b17-16+
InChI key
PFRYFZZSECNQOL-WUKNDPDISA-N
Application
Intended for use in Sigma Procedure 387 for the demonstration of Acid Phosphatase (TRAP).
Other Notes
Fast Garnet GBC base, 7.0 mg/mL, in 0.4 mol/L hydrochloric acid with stabilizer
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
917HT3018HT30116
concentration
7.0 mg/mL
concentration
15 mg/mL
concentration
-
concentration
-
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
97-56-3
CAS No.
97-56-3
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)