Documenti fondamentali
274R-1
Sigma-Aldrich
Kappa (EP171) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
Scegli un formato
1 ML
129,00 €
0.1 ML
151,00 €
7 ML
251,00 €
0.5 ML
277,00 €
1 ML
389,00 €
129,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
129,00 €
0.1 ML
151,00 €
7 ML
251,00 €
0.5 ML
277,00 €
1 ML
389,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
129,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
100
500
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
EP171, monoclonal
Descrizione
(For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart))
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
vial of 0.1 mL concentrate (274R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (274R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (274R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (274R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (274R-18)
Produttore/marchio commerciale
Cell Marque®
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotipo
IgG
Controllo
tonsil
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Visualizzazione
cytoplasmic
Categorie correlate
Descrizione generale
Anti-Kappa detects surface immunoglobulin on normal and neoplastic B-cells. In paraffin-embedded tissue, anti-kappa exhibits strong staining of kappa-positive plasma cells and cells that have absorbed exogenous immunoglobulins. When dealing with B-cell neoplasms, the determination of light chain ratios remains the centerpiece. Most B-cell lymphomas express either kappa or lambda light chains, whereas reactive proliferations display a mixture of kappa and lambda positive cells. If only a single light chain type is detected, a lymphoproliferative disorder exists.1-3
Qualità
IVD
IVD
IVD
RUO
Linkage
Kappa Positive Control Slides, Product No. 274S, are available for immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections).
Stato fisico
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide.
Nota sulla preparazione
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Altre note
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: [email protected]
Note legali
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)