79613
meta-Phosphoric acid
puriss. p.a., ACS reagent, ≥33.5% (T)
Sinonimo/i:
Metaphosphoric acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Forma fisica
crystalline
contiene
57-63% NaPO3 as stabilizer
Concentrazione
≥33.5% (T)
tecniche
HPLC: suitable
Solubilità
water: miscible
Densità
2 g/cm3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
OP(=O)=O
InChI
1S/HO3P/c1-4(2)3/h(H,1,2,3)
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.