Documenti fondamentali
QC1404
Supelco
Oil and Grease
certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
certified reference material
Produttore/marchio commerciale
RTC QCI-1376
Concentrazione
in 1-propanol
applicazioni
environmental
food and beverages
Formato
matrix material
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Altre note
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup - Solvent
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup - Solvent
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)