QC1097
Cationic Surfactants - WP
certified reference material
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Confezionamento
ampule of 20 mL
Produttore/marchio commerciale
RTC QCI-269
Concentrazione
100% in H2O
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Descrizione generale
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)