PHR8800
Oxycodone Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
14-Hydroxycodeinone, 14-hydroxycodeinone, Oxycodone EP Impurity D, (5α)-7,8-Didehydro-4,5-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 25 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C18H19NO4/c1-19-8-7-17-14-10-3-4-12(22-2)15(14)23-16(17)11(20)5-6-18(17,21)13(19)9-10/h3-6,13,16,21H,7-9H2,1-2H3/t13-,16?,17+,18-/m1/s1
YYCRAERBSFHMPL-FSFXSCMFSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)