PHR3834
Acido (2S,3S)-2-[[(2Z)-2-(2-amino-4-tiazolil)-2-[(1-carbossi-1-metiletossi)imino]acetil]amino]-3-(solfoamino)butanoico
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Acido (2S,3S)-2-{(Z)-2-[2-aminotiazol-4-il]-2-[2-carbossipropan-2-ilossiimino]acetamido}-3-(solfoamino)butanoico
About This Item
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1046409
Famiglia di API
aztreonam
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 25 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
InChI
1S/C13H19N5O9S2/c1-5(18-29(24,25)26)7(10(20)21)16-9(19)8(6-4-28-12(14)15-6)17-27-13(2,3)11(22)23/h4-5,7,18H,1-3H3,(H2,14,15)(H,16,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25,26)/b17-8-/t5-,7-/m0/s1
IBLNMEMSULYOOK-VEHQQRBSSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)